Learn More
Phthalimide, potassium derivative, 99%
Codice prodotto. 10532771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10532771 100 g Plastic bottle 100g
10645422 500 g Plastic bottle 500g
11995581 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10532771 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170861000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1074-82-4 | C8H4KNO2 | 185.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1074-82-4
Formula molecolare C8H4KNO2
Molecular Weight (g/mol) 185.22
Numero MDL MFCD00005887
InChI Key FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
PubChem CID 3356745
IUPAC Name potassium;isoindol-2-ide-1,3-dione
SMILES [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalimide, potassium derivative
Punto di fusione >300°C
Colore Green or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 185.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder