Learn More
Phthaloyl chloride, 90%, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 13525000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13525000 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
13505000 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13525000 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 417978000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-95-9
InChI Key FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC Name benzene-1,2-dicarbonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Phthaloyl chloride
Punto di fusione 12.0°C
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 269.0°C to 271.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Intervallo percentuale saggio 88% min
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C8H4Cl2O2
Formula lineare C6H4(COCl)2
Indice di rifrazione 1.5674 to 1.5694
Quantità 800 mL
Beilstein 09,805
Fieser 01,882; 14,263
Indice di Merck 15,7487
Gravità specifica 1.4
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 203.02
Peso formulazione 203.02
Percent Purity 90%