Learn More
Phyllochromenol, TRC
Codice prodotto. 30137348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137348 2.5 mg 2.50mg
30133584 25 mg 25mg
30005743 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137348 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP4130352.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19274-66-9
Formula molecolare C31H46O2
Molecular Weight (g/mol) 450.7
Sinonimo 2,5-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzo[h]chromen-6-ol
IUPAC Name 2,5-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)benzo[h]chromen-6-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)Oc2c(C=C1)c(C)c(O)c3ccccc23
Specifica
Materiale o nome chimico Phyllochromenol
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-31(6)21-19-26-25(5)29(32)27-17-7-8-18-28(27)30(26)33-31/h7-8,17-19,21-24,32H,9-16,20H2,1-6H3
Peso formulazione 450.3498