Learn More
Phytantriol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Phytantriol |
| CAS | 74563-64-7 |
| Formula molecolare | C20H42O3 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO |
| IUPAC Name | 3,7,11,15-tetramethylhexadecane-1,2,3-triol |
| Molecular Weight (g/mol) | 330.55 |
| Peso formulazione | 330.3134 |