Learn More
Phytantriol, TRC
Codice prodotto. 30422465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422465 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422465 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP399008100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Phytantriol
CAS 74563-64-7
Formula molecolare C20H42O3
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO
IUPAC Name 3,7,11,15-tetramethylhexadecane-1,2,3-triol
Molecular Weight (g/mol) 330.55
Peso formulazione 330.3134