Learn More
PI 3065, >98%, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 30000961
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30000961 10 mg 10mg
30000890 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30000961 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 5919/10
Potent and selective PI 3-kinase p110δ inhibitor
Potent and selective PI 3-kinase p110δ inhibitor (IC50 = 5 nM; Ki = 1.5 nM). Exhibits >100-fold selectivity over p100α, p100γ and p100β isoforms (IC50 values are 600, 910, >10,000 nM, respectively). Attenuates 4TI tumor growth and metastasis in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 955977-50-1
Formula molecolare C27H31FN6OS
Molecular Weight (g/mol) 506.64
Numero MDL MFCD28167771
InChI Key YDNOHCOYQVZOMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-6-4-cyclopropylmethyl piperazin-1-yl methyl-2-5-fluoro-1h-indol-4-yl thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl morpholine, d01ssi, 4-6-4-cyclopropylmethyl piperazin-1-yl methyl-2-5-fluoro-1h-indol-4-yl thieno 3,2, 6-4-cyclopropylmethyl-piperazin-1-ylmethyl-2-5-fluoro-1h-indol-4-yl-4-morpholin-4-yl-thieno 3,2-d pyrimidine, 6-4-cyclopropylmethyl-1-piperazinyl methyl-2-5-fluoro-1h-indol-4-yl-4-4-morpholinyl-thieno 3,2-d pyrimidine
PubChem CID 24937012
IUPAC Name 4-(6-{[4-(cyclopropylmethyl)piperazin-1-yl]methyl}-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)-5-fluoro-1H-indole
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1C1=NC(N2CCOCC2)=C2SC(CN3CCN(CC4CC4)CC3)=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-[[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]methyl]-2-(5-fluoro-1H-indol-4-yl)-4-(4-morpholinyl)-thieno[
Note sul grado di purezza >98%
Formula lineare C27H31FN6OS
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità Soluble to 20mM in DMSO
Peso formulazione 506.64