Learn More
PI-3065, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495776
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16495776 100 mg 100mg
16445038 10 mg -
16411277 50 mg 50mg
16407767 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16495776 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12235
MedChemExpress PI-3065 is a potent inhibitor of PI3K p110δ, with IC50 and Ki values of 5 nM and 1.5 nM, and exhibits less potent activity against p110α, p110β, p110γ with IC50s of 910, 600, >10000 nM.
PI-3065 is a potent inhibitor of PI3K p110δ, with IC50 and Ki values of 5 nM and 1.5 nM, and exhibits less potent activity against p110α, p110β, p110γ with IC50s of 910, 600, >10000 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico PI-3065
CAS 955977-50-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H31FN6OS
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=CC1=C2C=CN1)=C2C3=NC4=C(SC(CN5CCN(CC6CC6)CC5)=C4)C(N7CCOCC7)=N3
Molecular Weight (g/mol) 506.64
Peso formulazione 506.64
Percent Purity 97.26%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only