Learn More
Cytiva Marcatori pI
Codice prodotto. 10024594 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
2.5 to 6.5
Da 3 a 10
Da 5 a 10.5
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
10024594 2.5 to 6.5 Pezzo
10616515 Da 5 a 10.5 Pezzo
10649084 Da 3 a 10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10024594 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17047201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzare questi marcatori in parallelo con i campioni sperimentali mediante gel per isoelettrofocalizzazione. I marcatori pI Cytiva Life Sciences™ sono miscele liofilizzate di proteine altamente purificate, stabili ed esenti da sali.
The markers may be run in parallel with the experimental samples on isoelectric focusing gels and are not prestained.
  • The precisely defined pI of the markers allows a permanent and accurate calibration of sample components
  • pH gradients and pI can be measured to within 0.01 to 0.05 pH unit
  • The progress of the focusing experiment can be monitored visually by the focusing of methyl red or Cytochrome c
Not for use in denaturing (urea) systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Intervallo di pH 2.5 to 6.5
Forma Lyophilized
Da utilizzare con (applicazione) To be used for isoelectric focusing (IEF)
Contenuto kit Pepsinogen 2.80 pI (Native), Amylglucosidase 3.50 pI (Native), Methyl red (dye) 3.75 pI (Native), Glucose Oxidase 4.25 pI (Native), Trypsin inhibitor 4.55 pI (Native), bLactoglobulin A 5.20 pI (Native), Carbonic Anhydrase B (Bovine) 5.85 pI (Native)
Quantità 1 Kit: 10 Vials
Requisiti di stoccaggio 4°C
Product Type pl Marker Kit