Learn More
Novus Biologicals™ PI4KAP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18591972 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18591972 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18591972 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00375133T02
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Protein Kinase
Bersaglio PI4KAP2
Sinonimo FLJ44912, MGC31920, phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, alpha pseudogene 2
Simbolo del gene PI4KAP2