missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piceatannol, MedChemExpress

Codice prodotto. 16405728
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
16405728 10 mg 10mg
16443366 25 mg 25mg
16431887 50 mg 50mg
16416216 100 mg 100mg
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16405728

Marca: Medchem Express HY13518

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Piceatannol is a well-known Syk inhibitor and reduces the expression of iNOS induced by TNF.

Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.

Specifica

Materiale o nome chimico Piceatannol
CAS 10083-24-6
Colore Earth Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H12O4
Quantità 10 mg
Sinonimo Astringenin trans-Piceatannol
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O
Molecular Weight (g/mol) 244.24
Peso formulazione 244.24
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.