Learn More
Piceatannol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16443366
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16443366 25 mg 25mg
16431887 50 mg 50mg
16416216 100 mg 100mg
16405728 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16443366 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13518
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Piceatannol is a well-known Syk inhibitor and reduces the expression of iNOS induced by TNF.
Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Piceatannol
CAS 10083-24-6
Colore Earth Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H12O4
Quantità 25 mg
Sinonimo Astringenin trans-Piceatannol
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O
Molecular Weight (g/mol) 244.24
Peso formulazione 244.24
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only