Learn More
Picloram 100 ug/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30314004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314004 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314004 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010035ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Picloram
CAS 2-1-1918
Nomi componenti o analita Picloram
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H3 Cl3 N2 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro-, Picolinic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro- (8CI), 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3,5,6-Trichloro-4-aminopicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-picolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Aminotrichloropicolinic acid, ATCP, Grazon PC, NSC 233899, Padron, Padron (herbicide), Picloram, Tordon
InChI Formula InChI=1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
SMILES Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(=O)O)c1Cl
IUPAC Name 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 241.46
Quantità 1 mL
Peso formulazione 239.926 g/mol