Learn More
Picloram, 95%
Codice prodotto. 15478159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Packungsgröße
15478159 25 g 25g
15468159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15478159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66702.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Belongs to the puridine class of the auxinic compounds similar to the hormone Indole-3-acetic acid (IAA) | CAS: 1918-02-1 | C6H3Cl3N2O2 | 241.45 g/mol
Belongs to the puridine class of the auxinic compounds similar to the hormone Indole-3-acetic acid (IAA)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-1-1918
Formula molecolare C6H3Cl3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 241.45
Numero MDL MFCD00012101
InChI Key NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo picloram, 4-amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, tordon, borolin, grazon, amdon, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro, k-pin, tordon 10k, tordon 22k
PubChem CID 15965
ChEBI CHEBI:34922
IUPAC Name 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
Spezifikation
Materiale o nome chimico Picloram
Punto di fusione 219°C
Punti di ebollizione 421°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 479075
Informazioni di solubilità Soluble in acetone
Peso formulazione 241.46
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.