Learn More
Picolinamide, TRC
Codice prodotto. 30415672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415672 10 g 10g
30409842 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30415672 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP43700010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1452-77-3
Formula molecolare C6 H6 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Sinonimo 2-Pyridinecarboxamide, Picolinamide (6CI,7CI,8CI), 2-Carbamoylpyridine, NSC 524473, Picolinic acid amide, Picolinoylamide, Pyridine-2-carboxamide, α-(Aminocarbonyl)pyridine, α-Picolinamide, α-Picolinic acid amide, α-Pyridinecarboxamide
IUPAC Name pyridine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)c1ccccn1
Specifica
Materiale o nome chimico Picolinamide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
Peso formulazione 122.048