Learn More
Picolinic Acid, TRC
Codice prodotto. 17980405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17980405 1 g 1g
17901795 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17980405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP4372201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-98-6
Formula molecolare C6 H5 N O2
Molecular Weight (g/mol) 123.11
Sinonimo Picolinic acid (7CI,8CI), 2-Carboxypyridine, 2-Pyridylcarboxylic acid, NSC 171, PCL 016, Pyridine-2-carboxylic acid, o-Pyridinecarboxylic acid, α-Pyridinecarboxylic acid, Picolonic Acid, Picolinic acid (7CI,8CI), 2-Carboxypyridine, 2-Pyridylcarboxylic acid, NSC 171, PCL 016, Pyridine-2-carboxylic acid, o-Pyridinecarboxylic acid, α-Pyridinecarboxylic acid, Picolonic Acid
IUPAC Name pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccccn1
Specifica
Materiale o nome chimico Picolinic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Peso formulazione 123.032
Percent Purity >95%