Specifica
| Materiale o nome chimico | Pictilisib |
| CAS | 957054-30-7 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C23H27N7O3S2 |
| Peso formulazione | 513.63 |
| InChI Key | LHNIIDJUOCFXAP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CS(=O)(=O)N1CCN(CC2=CC3=NC(=NC(N4CCOCC4)=C3S2)C2=C3C=NNC3=CC=C2)CC1 |
| IUPAC Name | 4-{6-[(4-methanesulfonylpiperazin-1-yl)methyl]-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl}-1H-indazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 513.64 |