Learn More
Pictilisib dimethanesulfonate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487786
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16487786 100 mg 100mg
16453937 50 mg 50mg
16411306 200 mg 200mg
16408018 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16487786 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY20180
MedChemExpress Pictilisib dimethanesulfonate (GDC-0941 dimethanesulfonate) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Pictilisib dimethanesulfonate (GDC-0941 dimethanesulfonate) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Specifica
Materiale o nome chimico Pictilisib dimethanesulfonate
CAS 957054-33-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H35N7O9S4
Quantità 100 mg
Sinonimo GDC-0941 dimethanesulfonateGDC-0941 2 MeSO3H salt
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (70.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCN(CC1)CC2=CC3=C(S2)C(N4CCOCC4)=NC(C5=CC=CC6=C5C=NN6)=N3)(C)=O.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 705.85
Peso formulazione 705.85
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only