Learn More
Pictilisib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463977
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16463977 50 mg 50mg
16458058 10 mg 10mg
16457836 100 mg 100mg
16401316 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16463977 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50094
MedChemExpress Pictilisib (GDC-0941) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with an IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Pictilisib (GDC-0941) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with an IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Specifica
Materiale o nome chimico Pictilisib
CAS 957054-30-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H27N7O3S2
Quantità 50 mg
Sinonimo GDC-0941
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (194.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CS(N1CCN(CC2=CC3=C(C(N4CCOCC4)=NC(C5=CC=CC6=C5C=NN6)=N3)S2)CC1)(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 513.64
Peso formulazione 513.64
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only