Descrizione
- Mains adapter with 1.5 m USB cable
- For charging Picus™ and Picus™ Nxt electronic pipettes
- Connect the USB cable to the pipette and plug the charger into the mains power outlet
Specifica
Specifica
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Pipette Charger |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette |