Learn More
MedChemExpress Pidotimod
Specifica
Specifica
| Purezza | 99.94% |
| CAS | 121808-62-6 |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecolare | 244.27 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Quantità | 100 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | DMSO : 100 mg/mL (409.38 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (102.35 mM∣Need ultrasonic) |