Learn More
Thermo Scientific™ ™2-mercaptoetanolo Pierce
Codice prodotto. 11889300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11889300 10 x 1 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11889300 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 35602BID
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Beta-mercaptoetanolo (bME, 2BME, 2-ME, b-mer), CAS 60-24-2 puro, liquido (equivalente a 14 M); agente riducente con tiolo per la scissione dei ponti disolfuro proteici (cistine, cisteine).
Il 2-mercaptoetanolo (2-me) Pierce Thermo Scientific™, anche noto come beta-mercaptoetanolo (B-ME), è un agente riducente leggero per la scissione dei ponti disolfuro proteici.
Caratteristiche principali:
  • agente riducente leggero per la scissione dei ponti disolfuro ai tioli
  • Noto anche come β-mercaptoetanolo o BME
  • Spesso incluso in soluzioni enzimatiche per proteggere contro l'inattivazione del sito catalitico causata dall'ossidazione del sulfidrile di cisteina/formazione di disolfuro; aggiunto a concentrazioni finali di 5 e 20 mM, con o senza EDTA come ulteriore protezione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 14.3 M
CAS 60-24-2
Content And Storage Store between 2 to 25°C
Linea di prodotti Pierce
Forma Liquid
Quantità 10 x 1 mL
Product Type Mercaptoethanol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercaptoethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-mercaptoethanol