Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di guanidina·HCl Pierce™ 8M
Codice prodotto. 10167783 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10167783 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10167783 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24115
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ready-to-use, 8M solution of guanidinium hydrochloride (GdnCl, GuHCl), CAS 50-01-1; dilute and pH-adjust to any concentration for protein biology methods.
Thermo Scientific™ Pierce 8M Guanidine-HCl Solution is an accurately formulated, ready-to-use solution of guanidine hydrochloride, that can be easily diluted and pH-adjusted to any concentration below 8M.
Highlights:
  • Any concentration below 8 M can be quickly and easily prepared
  • No more wasting valuable research time handling difficult-to-weigh crystals for slow-to-prepare guanidine·HCl solutions
  • Free of UV-absorbing materials at 225-300nm
  • Sharp UV cut-off spectrum with OD260 < 0.03
  • Typical metals: Cu < 0.02ppm, Zn < 0.15ppm, Fe < 0.25ppm, Pb < 0.005ppm
  • Particulate-free, crystal-clear solution
  • Aldehyde-free
  • Excellent stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Forma Liquid
Tipo di reagente Chaotrope, Denaturant
Quantità 200 mL
Product Type Guanidine Hydrochloride
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8 M Guanidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium chloride