Learn More
Thermo Scientific™ Dosaggio proteico BCA™ Pierce™, compatibile con agenti riducenti (RAC)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
This reducing agent-compatible (RAC) version of the Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay provides accurate determination of protein concentration in samples that contain dithiothreitol (DTT), 2-mercaptoethanol (BME), TCEP and other disulfide reducing agents.
Highlights:
Compatible – assay samples that contain up to 5mM DTT, 35mM BME, or 10mM TCEP
BCA technology – only a slight modification of the standard BCA Protein Assay protocol (15-minute incubation with Compatibility Reagent); no precipitation steps required
Small samples – requires only 25μL (standard kit) or less than 10μL (microplate kit) of sample
Colorimetric – measure with a standard spectrophotometer or plate reader (562nm)
Excellent uniformity – exhibits less protein-to-protein variation than dye-binding methods
High linearity – linear working range for BSA equals 125 to 2000μg/mL
Includes:
BCA Reagents A and B, Compatibility Reagent, Reconstitution Buffer, and Albumin Standard (2mg/mL); Microplate kit also includes assay-compatible 96-well microplates
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Sufficient For: 980 microplate assays with 9 μL samples • BCA Reagent A, 250 mL • BCA Reagent B, 25 mL • Compatibility Reagent, 48 x 10 mg • Reconstitution Buffer, 15 mL • Albumin Standard Ampules, 2mg/mL, 10 x 1 mL • 96-Well Microplates, 20 plates Store at room temperature |
| Descrizione | Kit per dosaggio proteico su micropiastra BCA Pierce, compatibile con agenti riducenti (RAC) |
| Saggio | BCA Assay |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Linea di prodotti | Pierce |
| Product Type | Protein Quantitation Assay |
| Specificità | Not Target-Specific |
| Sufficiente per | 980 Microplate Assays |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solution-based Detection, Absorbance |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometer, Microplate Reader |
| Show More |
Safety and Handling
- Pierce Microplate BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, [2, 2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt (1:2), Sulfuric acid copp