Learn More
Thermo Scientific™ BMB (1,4-bismaleimidobutane)
Codice prodotto. 10046663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10046663 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10046663 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Crosslink sulfhydryls to sulfhydryls (cysteine residues in proteins or peptides) with this mid-length crosslinker composed of maleimide groups and 9-atom (10.9A) spacer arm.
Thermo Scientific™ Pierce BMB is a mid-length, maleimide crosslinker for covalent, irreversible conjugation between sulfhydryl groups (e.g., protein or peptide cysteines).
Highlights:
  • Reactive groups: maleimide (homobifunctional)
  • Reactive toward: sulfhydryl groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Reactivity Sulfhydryl-Sulfhydryl
Cleavable No
Descrizione BMB
Peso molecolare 248.23
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 10.9 Å
Content And Storage Upon receipt store at 4°C.
Permeabilità celle Yes
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Maleimide
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Forma Solid
Quantità 50 mg
Solubilità DMF, DMSO
Formato Standard
Solubile in acqua No
Product Type Crosslinker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BMB (1,4-bismaleimidobutane)
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-BisMaleimidobutane
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.