Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce BMH is a long-arm, maleimide crosslinker for covalent, irreversible conjugation between sulfhydryl groups (e.g., protein or peptide cysteines).
Highlights:
- Reactive groups: maleimide (homobifunctional)
- Reactive toward: sulfhydryl groups
Specifica
Specifica
| Chemical Reactivity | Sulfhydryl-Sulfhydryl |
| Cleavable | No |
| Descrizione | BMH |
| Peso molecolare | 276.29 |
| PEGylated | No |
| Lunghezza braccio spaziatore | 13.0 Å |
| Content And Storage | Upon receipt store at 4°C. |
| Permeabilità celle | Yes |
| Shipping Condition | Ambient |
| Linea di prodotti | Pierce |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BMH (bismaleimidohexane)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1-(Hexane-1,6-diyl)bis-1H-pyrrole-2,5-dione