Learn More
Thermo Scientific™ Kit di substrato CN/DAB Pierce™
Codice prodotto. 10322284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
275 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10322284 275 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10322284 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 34000
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Combines chloronaphthol- and diaminobenzidine-based HRP detection for Western blot and tissue staining methods.
Thermo Scientific™ Pierce CN/DAB Substrate Kit includes substrate and peroxide solutions for combined chloronaphthol- and diaminobenzidine-based detection of horseradish peroxidase (HRP) activity in blotting and tissue staining methods.
This kit combines two popular chromogenic peroxidase substrate compounds (4-CN and DAB) in a single, stable, 10X stock solution. This CN/DAB solution produces an intense dark black precipitate at sites of bound HRP-conjugated antibodies on probed blots and tissue samples. The Pierce CN/DAB Substrate Kit can be used in Western immunoblotting techniques as well as in dot blotting assays. The kit includes the 10X solution of CN/DAB and accompanying 1X Stable Peroxide Substrate Buffer.
Highlights:
  • HRP substrate – for detection of horseradish peroxidase activity on solid media via the combined action of CN (4-chloro-1-naphthol) and DAB (3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride)
  • Chromogenic – no special equipment needed for visualization; yields intense black bands that are easy to photograph
  • Easy-to-use kit – substrate stock solution and stable peroxide substrate buffer mean that there is no dry powders to measure and dissolve
  • Stable – store refrigerated at 4°C for at least one year
Includes:
10X solution of CN/DAB and the Pierce Stable Peroxide Substrate Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Substrate
Metodo di rilevamento Colorimetric
Forma Liquid
Product Line Pierce
Quantità 275 mL
Coniugato HRP
Substrate Horseradish Peroxidase
Reattività Horseradish Peroxidase
Sufficiente per 25 Uses at 10 mL Each
Content And Storage Sufficient For: 25 uses at 10 mL each
• CN/DAB (10X), 25 mL
• Stable Peroxide Buffer, 250 mL
Store at 4°C.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CN/DAB Substrate Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol