Learn More
Thermo Scientific™ Dosaggio proteico (Bradford) Coomassie Plus™ Pierce™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
Thermo Scientific™ Pierce Coomassie Plus Protein Assay is a high-performance Bradford assay reagent — one of the fastest, simplest and most popular protein quantitation methods available.
Highlights:
Colorimetric – measure with a standard spectrophotometer or plate reader (595nm)
Easy to use – single reagent; no working reagent preparation required
Fast – almost immediate color development; add, mix, and read results
Broad range – detects protein concentration in the range 1 to 1500μg/mL
Better – improved linearity and response-uniformity compared to traditional Bradford formulations
Flexible – microplate and cuvette protocols provided with the instructions and adaptable to several target working ranges
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Descrizione | Reagente per dosaggio proteico Coomassie Plus Pierce (Bradford) |
| Saggio | Bradford Assay |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Linea di prodotti | Pierce |
| Product Type | Protein Quantitation Assay |
| Specificità | Not Target-Specific |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solution-based Detection, Absorbance |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometer, Microplate Reader |
| Quantità | 300 mL |
Safety and Handling
- Coomassie PlusTM Protein Assay Reagent
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, methanol