Learn More
Thermo Scientific™ Metaperiodato di sodio grado ACS, cristallino, Pierce™
Codice prodotto. 11886784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11886784 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11886784 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20504
Gently oxidize glycoprotein carbohydrate sugars to create reactive aldehydes (carbonyls) for crosslinking and immobilization using NaIO4 (CAS 7790-28-5).
Thermo Scientific™ Pierce Sodium meta-Periodate is a gentle oxidizing agent that effectively cleaves cis-diols in carbohydrate sugars to create reactive aldehydes, providing many uses relating to the study and detection of glycoproteins.
Highlights:
  • Capable of the oxidation of cis-diols to aldehydes
  • ACS reagent grade
  • White, crystalline, free-flowing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Upon receipt store at room temperature.
Label or Dye Aldehyde Group
Tipo di etichetta Conjugating Groups
Linea di prodotti Pierce
Forma Powder
Quantità 25 g
Product Type Sodium Meta-Periodate
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM META-PERIODATE (A.C.S.)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.