Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™Dimethylformamide (DMF), Sequencing grade
Codice prodotto. 13457076 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13457076 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 13457076 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TS20673
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Perform liquid chromatography (HPLC) and mass spectrometry (LC-MS) applications with this 99.5%-pure DMF solvent with low UV-absorptivity.
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylformamide (DMF) is a sequencing-grade preparation with high purity and consistent absorptivity properties for use in HPLC and mass spectrometry methods.
This sequencing-grade dimethylformamide is specially purified by a proprietary method and tested to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance to provide you with the most sensitive detection across all wavelengths. DMF is packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rischi Flammable, toxic, irritant
Nome elemento Dimethylformamide (DMF)
Conservazione Room Temperature
Forma Liquido
Quantità 50 mL
Formulazione 99.5% Dimethylformamide
Product Line Pierce
Da utilizzare con LC/MS
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.