Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ DMP
Codice prodotto. 10097093 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10097093 50 mg 50mg
10740815 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10097093 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21666
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Crosslink amines to amines with dimethyl pimelimidate (CAS 58537-94-3); composed of imidoester groups and a membrane-permeable, 7-atom spacer arm.
Thermo Scientific™ Pierce DMP is dimethyl pimelimidate, a membrane-permeable crosslinker that contains an amine-reactive imidoester group at each end of a 7-atom spacer arm.
Highlights:
  • Water-soluble
  • Rapid reaction with amines at alkaline pH values (pH 8-10)
  • Amidine bond retains net charge character of protein
  • Reversible at high pH values
  • Reactive groups: imidoester (homobifunctional)
  • Reactive toward: amino groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine-Amine
Cleavable No
Descrizione DMP
Peso molecolare 259.17
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 9.2 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Permeabilità celle Yes
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Imidoester
Spacer Short (<10 Å)
Forma Powder
Quantità 50 mg
Solubilità Water
Formato Standard
Solubile in acqua Yes
Product Type Crosslinker
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DMP (dimethyl pimelimidate)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride