Learn More
Thermo Scientific™ DNase I Pierce™
Codice prodotto. 10700595 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 ml
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10700595 0.5 ml 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10700595 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 90083
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
L'estrazione delle proteine diventa più efficiente con questo polipeptide glicosilato che scinde il DNA a filamento singolo e doppio in lisati cellulari.
Rimozione del DNA indesiderato dai lisati cellulari per migliorare l'efficienza di estrazione delle proteine con Thermo Scientific™ DNasi I.
Desossiribonucleasi I (DNasi I) è un polipeptide glicosilato che degrada DNA indesiderato a elica singola e doppia. L'enzima funziona scindendo il DNA in 5' fosfodinucleotidi e piccoli frammenti di oligonucleotidi. DNasi I viene comunemente aggiunto ai reagenti della lisi cellulare per rimuovere la viscosità causata dal contenuto del DNA nei lisati cellulari batterici o per rimuovere i modelli di DNA dall'RNA prodotto dalla trascrizione in vitro. Sono disponibili due tipi di DNasi, uno sufficiente per operare sulle proteine e uno utile per qualsiasi applicazione che richieda la digestione del DNA in cui è di fondamentale importanza evitare danni all'RNA.
Caratteristiche principali:
  • Degrada e rimuove DNA indesiderato dai campioni
  • Scinde DNA ad elica singola e doppia
  • Compatibile con i reagenti della lisi cellulare Thermo Scientific Pierce
  • Riduce la viscosità dei lisati batterici (estratti proteici) per facilitare il pipettaggio
  • Fornito come stock 50% di glicerolo in 10 mM Tris-HCL pH 7.5, 10 mM CaCl2, 10 mM MgCl2
  • Disponibile in due pratici formati: Testato per RNasi per proteggere l'RNA (N. parte 89835) e sufficiente per una comoda estrazione delle proteine (N. parte 90083)
Consigliata per:
Eliminazione della viscosità causata dal DNA nei lisati cellulari delle proteine; Rimozione di modelli di DNA da RNA prodotti mediante trascrizione in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cell Lysis Enzyme
Content And Storage Store at -20°C
Forma Liquid
Enzimi DNase
Quantità 0.5 ml