Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG, No-Weigh™ Format
Codice prodotto. 11836794 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
10 x 1 mg
Dimensione della confezione:
50mg
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11836794 50 mg 50mg
15859614 10 x 1 mg pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11836794 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20593
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG is water-insoluble, homo-bifunctional N-hydroxysuccinimide ester (NHS-ester) crosslinker often used for conjugating radiolabeled ligands to cell-surface receptors.
Thermo Scientific™ Pierce DSG is disuccinimidyl glutarate, a simple homobifunctional crosslinker based on the amine-reactive N-hydroxysuccinimide (NHS) ester group.
Highlights:
  • Can increase crosslinking efficiency compared to DSS in some applications
  • Reactive groups: NHS ester (homobifunctional)
  • Reactive toward: amino groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine-Amine
Cleavable No
Peso molecolare 326.26
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 7.7 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Permeabilità celle Yes
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety NHS Ester
Spacer Short (<10 Å)
Forma Powder
Quantità 50 mg
Solubilità DMF, DMSO
Formato Standard, Single-use
Solubile in acqua No
Product Type Crosslinker