Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ DSP
Codice prodotto. 10731945 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10731945 1 g 1g
15973902 10 x 1 mg pezzi 10
11821315 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10731945 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22585
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Crosslink amines to amines with dithiobis succinimidyl propionate, composed of NHS-ester groups and disulfide-containing, 12.0A spacer arm and cleavable with reducing agents.
Thermo Scientific™ Pierce DSP Crosslinker (Lomant's Reagent) is an amine-reactive crosslinker with NHS-ester reactive ends and a cleavable disulfide bond in its spacer arm.
Highlights:
  • Cleavable by reducing agents
  • Membrane-permeable
  • Acylate in aqueous or organic media within two minutes at room temperature
  • Four- to five-hour half-life of ester at pH 7.0
  • Reactive groups: NHS ester (homobifunctional)
  • Reactive toward: amino groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine-Amine
Cleavable By Thiols
Descrizione DSP
Peso molecolare 404.42
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 12.0 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Permeabilità celle Yes
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety NHS Ester
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Forma Powder
Quantità 1 g
Solubilità DMF, DMSO
Formato Standard, Single-use, Premium-grade
Solubile in acqua No
Product Type Crosslinker
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DSP (dithiobis(succinimidyl propionate)), Lomant's Reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: disuccinimido dithiobispropionate