Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ DSP
Codice prodotto. 11821315 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11821315 50 mg 50mg
15973902 10 x 1 mg pezzi 10
10731945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11821315 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22586
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Crosslink amines to amines with dithiobis succinimidyl propionate, composed of NHS-ester groups and disulfide-containing, 12.0A spacer arm and cleavable with reducing agents.
Thermo Scientific™ Pierce DSP Crosslinker (Lomant's Reagent) is an amine-reactive crosslinker with NHS-ester reactive ends and a cleavable disulfide bond in its spacer arm.
Highlights:
  • Cleavable by reducing agents
  • Membrane-permeable
  • Acylate in aqueous or organic media within two minutes at room temperature
  • Four- to five-hour half-life of ester at pH 7.0
  • Reactive groups: NHS ester (homobifunctional)
  • Reactive toward: amino groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine-Amine
Cleavable By Thiols
Descrizione DSP
Peso molecolare 404.42
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 12.0 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Permeabilità celle Yes
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety NHS Ester
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Forma Powder
Quantità 50 mg
Solubilità DMF, DMSO
Formato Standard, Single-use, Premium-grade
Solubile in acqua No
Product Type Crosslinker
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DSP (dithiobis(succinimidyl propionate)), Lomant's Reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: disuccinimido dithiobispropionate