Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ DTBP
Codice prodotto. 10762725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10762725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10762725 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20665
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Crosslink amines to amines with dithiobispropionimidate; composed of imidoester groups at either end of a reducible (cleavable) disulfide-containing spacer arm.
Thermo Scientific™ Pierce DTBP is dimethyl 3,3'-dithiobispropionimidate, a crosslinker that contains amine-reactive imidoester groups around an 8-atom spacer arm, whose central disulfide bond can be cleaved with reducing agents.
Highlights:
  • Water-soluble
  • Cleavable by reducing agents
  • Penetrates intact human erythrocytes
  • Reactive groups: imidoester (homobifunctional)
  • Reactive toward: amino groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Reactivity Amine-Amine
Cleavable By Thiols
Descrizione DTBP
Peso molecolare 309.28
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 11.9 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Permeabilità celle Yes
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Imidoester
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Forma Powder
Quantità 1 g
Solubilità Water
Formato Standard
Solubile in acqua Yes
Product Type Crosslinker
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DTBP (Wang and Richard's Reagent)
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl 3,3'-Dithiobispropionimidate 2HC