Learn More
Thermo Scientific™ DTNB Pierce™ (reagente di Ellman)
Codice prodotto. 10086113 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10086113 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10086113 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22582
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Measure peptide cysteines or other free, reduced sulfhydryls (-SH groups) in solution using this thiol-reactive, colored compound (Amax 412nm).
Thermo Scientific™ Pierce DTNB (Ellman's Reagent) reacts with sulfhydryl groups to yield a colored product, which provides a reliable method for measure free reduced cysteines and other free sulfhydryls in solution.
A solution of this compound produces a measurable yellow-colored product when it reacts with sulfhydryls. Consequently, Ellman's Reagent is very useful as a sulfhydryl assay reagent because of its specificity for –SH groups at neutral pH, high molar extinction coefficient and short reaction time. Sulfhydryl groups may be estimated in a sample by comparison to a standard curve composed of known concentrations of a sulfhydryl-containing compound such as cysteine. Alternatively, sulfhydryl groups may be quantitated by reference to the extinction coefficient of TNB.
Highlights:
  • Sulfhydryl detection– reacts quantitatively with free (reduced) sulfhydryl groups
  • Colorimetric–yields colored product to enable spectrophotemetric measurement in tubes or microplates
  • Proven assay method– well-characterized chemistry enables quantitation of peptide or protein sulfhydryl groups using extinction coefficient calculation or by comparison to a cysteine standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type DTNB
Quantità 5 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DTNB (Ellman's Reagent) (5,5-dithio-bis-(2-nitrobenzoic acid)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic] acid