Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di calibrazione a ioni negativi Pierce™ ESI
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
Thermo Scientific™ Pierce ESI Negative Ion Calibration Solution is a mixture of highly purified ionizable molecules designed for negative mode calibration of Thermo Scientific™ LTQ series mass spectrometer instruments.
The Pierce ESI Negative Ion Calibration Solution is a ready-to-use liquid formulation ideal for quickly performing the routine calibration required to maintain the robust performance of Thermo Scientific Mass Spectrometers. The ESI Negative Ion Calibration Solution is manufactured at an ISO 9001 facility and each lot is quality controlled with strict specifications. The stable solution is provided in a leak-proof, high-purity PTFE bottle.
Highlights:
- Strong peaks – mixture of SDS, sodium taurocholate and Ultramark 1621 in a acetonitrile/methanol/acetic solution
- Ready-to-use – load the mass reference standard into a syringe and inject into the instrument
- High-purity – mass spectrometry grade reagents in a non-leachable container
- Stable – store at room temperature for more than one year
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mass Spectrometer |
| Product Type | Calibration Solution |
| Product Line | Pierce |
| Content And Storage | Store between 2°C and 8°C for one year (see CofA for specific expiration date of each lot). |
| Starting Material | Peptides |
| Tipo di prodotto finale | Peptides |
| Metodo di rilevamento | Mass Spectrometry |
| Workflow Step | Calibration |
| Quantità | 10 mL |
| Forma | Liquid |
Safety and Handling
- Pierce ESI Negative Ion Calibration Solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Methylalcohol, acetic acid