Learn More
Thermo Scientific™ Ethidium Bromide Solution (10 mg/mL)
Codice prodotto. 11856714 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11856714 5 x 10 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11856714 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 17898
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Visualize DNA fluorescently in a variety of molecular biology applications using these dilute (0.625mg/mL) or concentrated (10mg/mL) ethidium bromide solutions.
Thermo Scientific™ Pierce Ethidium Bromide is available as both dilute (0.625mg/mL) and more concentrated (10mg/mL) solutions to accommodate most molecular biology applications for fluorescent DNA visualization.
Thermo Scientific™ Pierce Ethidium Bromide is available as both dilute (0.625mg/mL) and more concentrated (10mg/mL) solutions to accommodate most molecular biology applications for fluorescent DNA visualization.
Highlights:
0.625mg/mL EtBr Solution:
  • Each drop contains 25μg of ethidium bromide and is ideal for a 50mL agarose gel
  • After adding one drop of solution per 50mL of gel, the final concentration of EtBr will be 0.5μg/mL, which is the recommended concentration for electrophoresis of nucleic acids
  • Can also be used as the running buffer or for staining gels after electrophoresis
10mg/mL EtBr Solution:
  • A safe and convenient way to use ethidium bromide while minimizing exposure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at room temperature, protected from light.
Detection Location In-Gel Detection
Metodo di rilevamento Fluorescence
Label or Dye Ethidium Bromide
Quantità 5 x 10 mL
Target Molecule RNA, DNA
Product Type Ethidium Bromide Solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethidium Bromide Solution (10 mg/ml)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylp henantridinium bromide