Learn More
Thermo Scientific™ Ethylene Glycol
Codice prodotto. 10454355 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10454355 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10454355 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 29810
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specially purified 50% ethylene glycol solution to provide antifreeze protection and freezer storage stability for antibody-enzyme conjugates.
Thermo Scientific Pierce Ethylene Glycol Solution provides exceptional antifreeze protection and storage stability for antibody-enzyme conjugates because it is purified to remove impurities commonly found traditional glycerol stocks.
Highlights:
  • Specially purified to remove impurities such as aldehydes, peroxides, iron and UV absorbing hydrocarbons
  • Suitable for enzyme storage without the worry of losing enzymatic activity
  • Stable for months
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 200 mL
Forma fisica Liquido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene Glycol, 50% Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene Glycol