Learn More
Thermo Scientific™ FDAA (Marfey's Reagent) (1-fluoro-2-4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide)
Codice prodotto. 11889380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11889380 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11889380 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 48895
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Label and measure optical isomers of amino acids by reverse-phase chromatography (HPLC) with this amine-reactive, colored (Amax 340nm) compound.
Thermo Scientific Pierce FDAA (Marfey's Reagents) reacts with primary amines to enable the separation and quantitation of optical isomers of amino acids by reverse-phase chromatography.
Highlights:
  • Optical isomers of amino acids derivatization complete in 90 minutes
  • Derivatives have an absorption coefficient of ∽3 x 104 Derivatives can be detected by UV at 340nm with picomole sensitivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type FDAA
Reattività chimica Amine
Content And Storage Upon receipt store product at room temperature.
Label or Dye Other Label or Dye
Quantità 50 mg
Forma Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FDAA (Marfey's Reagent) (1-fluoro-2-4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-a-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alanine amide