Learn More
Thermo Scientific™ Formamide
Codice prodotto. 11866714 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11866714 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11866714 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 17899
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prepare hybridization cocktails and various denaturing solutions used with nucleic acids using this highly pure formulation of formamide denaturant.
Thermo Scientific™ Pierce Formamide is high-purity formulation of formamide denaturant that is suitable for the preparation of hybridization cocktails and various denaturing solutions used with nucleic acids.
Thermo Scientific™  Pierce Formamide is a high-purity formulation of formamide denaturant that is suitable for the preparation of hybridization cocktails and various denaturing solutions used with nucleic acids.
Highlights:
  • Ultra pure formulation possesses a high degree of purity and is free of contaminating RNase and DNase
  • Suitable for the preparation of hybridization cocktails and various denaturing solutions used with nucleic acids
  • Will not cause degradation of expensive or hard-to-isolate RNA and DNA samples
  • Pre-filtered through a mixed-ion exchange resin to eliminate products of decomposition and residual metal cations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
Content And Storage Store at 2–8°C.
Product Type Formamide
Quantità 100 mL
Forma Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide