Learn More
Thermo Scientific™ Acido formico
Codice prodotto. 10628654 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 ml
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10628654 10 x 1 mL 10mL
13454279 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10628654 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 28905
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A high-purity solvent supplied in glass ampules as a convenient, contamination-free alternative for preparing elution solvents for HPLC separations of protein and peptides.
Thermo Scientific™ Formic Acid is high-purity solvent supplied in glass ampules as a convenient, contamination-free alternative for preparing elution solvents for HPLC separations of protein and peptides.
L'acido formico è un componente presente nelle fasi mobili a fase inversa che fornisce protoni per l'analisi LC/MS. È noto anche che la presenza di una bassa concentrazione di acido formico nella fase mobile migliora le forme di picco della separazione risultante. A differenza dell'acido trifluoroacetico (TFA), l'acido formico non è un reagente con accoppiamento ionico e non sopprime la ionizzazione MS dei polipeptidi quando viene utilizzato come componente della fase mobile.
In evidenza:
  • vetro ambrato, premarcato, riempimento con azoto per proteggere l'acido formico dalla luce e dall'umidità
  • Purezza del 99% per linee di base LC uniformi e nessuna introduzione di interferenze nelle applicazioni LC e di spettrometria di massa
  • Il pratico formato semplifica la preparazione di fasi mobili isocratiche e con gradienti grazie all'acido formico disciolto in acqua o acetonitrile nella misura di 0,1% (v/v)
  • Il contenuto di una singola fiala in un volume complessivo di 1 l di solvente determina una fase mobile con la concentrazione di acido formico più comune
Avvisi per gli ordini:
il simbolo X nella tabella dell'ordine indica che vengono applicate le spese di spedizione per materiali pericolosi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nome elemento Formic Acid
Content And Storage Conservare nel contenitore originale, al riparo dalla luce diretta del sole in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato.
Forma Liquido
Reagent Type Solvente (puro)
Quantità 10 x 1 mL
Product Line Pierce
Da utilizzare con HPLC, Mass Spectrometry
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic Acid, 99+%, 10 x 1 mL Ampules
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid