Learn More
Thermo Scientific™ GMBS (N-γ-maleimidobutyryl-oxysuccinimide ester)
Codice prodotto. 10772915 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10772915 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10772915 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22309
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Crosslink amines to sulfhydryls with this short crosslinker composed of NHS-ester and maleimide groups at ends of an aliphatic, 6-atom (7.3A) spacer arm.
Thermo Scientific™ Pierce GMBS is an amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a short spacer arm (7.3 Ås).
Highlights:
  • Less immunogenic than SMCC
  • Reactive groups: NHS ester and maleimide
  • Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine-Sulfhydryl
Cleavable No
Descrizione GMBS
Peso molecolare 280.23
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 7.3 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Permeabilità celle Yes
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Maleimide, NHS Ester
Spacer Short (<10 Å)
Forma Powder
Quantità 50 mg
Solubilità DMF, DMSO
Formato Standard
Solubile in acqua No
Product Type Crosslinker
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • GMBS (N-
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester