Learn More
Thermo Scientific™ HABA (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid)
Codice prodotto. 11801445 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11801445 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11801445 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 28010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A colored, biotin assay reagent HABA (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid) to measure biotinylation levels of biotinylated antibodies or proteins.
Thermo Scientific™ Pierce HABA is 4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, a simple reagent that enables spectrophotometric (colorimetric) estimation of biotinylation levels of labeled proteins and other molecules.
Thermo Scientific Pierce HABA is 4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, a simple reagent that enables spectrophotometric (colorimetric) estimation of biotinylation levels of labeled proteins and other molecules. Determine the molar ratio of biotin incorporated into a protein using the HABA-Avidin method. The HABA dye (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid ) binds to avidin to produce a yellow-orange colored complex which absorbs at 500nm. Free biotin will displace the HABA dye and cause the absorbance to decrease. A standard curve can be established using the free biotin to estimate the number of moles of biotin incorporated after biotinylating a protein.
Highlights:
  • HABA-avidin complex can be used over a wide range of pH and salt concentrations
  • Amount of Avidin can be calculated directly from the increased absorbance at 500nm complexing with the HABA Dye
  • Calculate results directly from absorbance values based on extinction coefficients using the procedure outlined in the instructions or use Pierce's online HABA calculator
  • Complete kits also available! See Pierce Biotin Quantitation Kit (Part No. 28005) and Fluorescence Biotin Quantitation Kit (Part No. 46610)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type HABA
Quantità 10 g
Content And Storage Upon receipt store product at room temperature. Product shipped at ambient temperature.
Linea di prodotti Pierce
Label or Dye Biotin
Labeling Target Antibodies, Proteins
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HABA (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(p-hydroxyphenylazo)benzoic acid