Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0.5 mL
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Reduce endotoxin levels in protein samples by greater than 99% in one hour while maximizing protein recovery with Thermo Scientific™ Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin.
Highlights:
High capacity bind up to 2,000,000 EU/mL to eliminate at least 99% of endotoxins
Durable re-use resin up to 10 times with no loss in performance
Selective recover at least 85% of your protein sample
High performance compatible with FDA guidelines by reducing final EU concentration to less than 5 EU/mL
Fast our new spin cup format enables endotoxin depletion within 1 hour
Cleansingle-use spin columns avoid cross contamination of samples
Optimized spin cups are optimized for different sample volumes
Economical large-volume discounts available
Requires:
Endotoxin-free water
Recommended for:
Eliminate endotoxins from protein or antibody samples prior to cell transfection or animal injection
Specifica
Specifica
| Formulazione | 8mL-capacity centrifuge columns containing 0.5mL resin |
| Content And Storage | Upon receipt store at 4°C. |
| Forma | Liquid |
| Product Line | Pierce |
| Quantità | 25 Columns |
| Bersaglio | Endotoxin Removal |
| Tipo | Spin Column |
| Fase stazionaria | Proprietary Ligand |
| Formato | Spin Column |
| Tipo di colonna | Affinity, Cellulose Resin |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0.5 mL
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol