Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di acido cloridrico Pierce™
Codice prodotto. 10790615 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10790615 10 x 1 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10790615 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24308
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Constant-boiling 6N HCl solution, supplied in 1mL ampules, used to acid-hydrolyze proteins (protein hydrolysis) for HPLC amino acid composition analysis.
Thermo Scientific™ Pierce Hydrochloric Acid Solution is a constant-boiling 6N HCl solution, supplied in 1mL ampules, that is specifically formulated as a sequencing-grade reagent for total protein hydrolysis for amino acid analysis.
Highlights:
  • Hydrolyzes peptides in 6 hours at 150°C
  • Specially purified to give ninhydrin-negative blank on hydrolysis
  • Packaged in prescored ampules to eliminate contamination and ensure product integrity
Ordering Information:
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hydrochloric Acid Solution
Content And Storage No product PDF available for storage information.
Quantità 10 x 1 mL
Forma Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric Acid Solution, Sequencing Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride