Learn More
Thermo Scientific™ Pepsina immobilizzata Pierce™
Codice prodotto. 10599103 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10599103 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10599103 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20343
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Generate and purify Fab and F(ab')2 fragments from antibodies with acidic endopeptidase (pepsin) immobilized onto beaded agarose resin.
Thermo Scientific™ Pierce Immobilized Pepsin consists of an acidic endopeptidase (pepsin) that has been immobilized onto beaded agarose resin to enable generation and purification of Fab and F(ab')2 fragments from antibodies.
Immobilized pepsin can be substituted for free pepsin in any application, and is advantageous because it virtually eliminates autolysis, eliminates contamination of a sample with the protease and allows control of the digestion by removing the pepsin. Immobilized pepsin is also more stable against heat-induced denaturation, resulting in longer maintenance of activity. The F(ab')2 Preparation Kit contains immobilized pepsin, other necessary reagents and an optimized protocol for human, rabbit and mouse antibody digestion.
Highlights:
  • Pepsin can cleave Fc fragments from IgG, resulting in F(ab')2 fragments
  • Broad specificity, including esterase activity
  • Easy to use - simply remove the agarose beads to stop the enzymatic digestion
Includes:
Kit contains immobilized pepsin, other necessary reagents and an optimized protocol for human, rabbit and mouse antibody digestion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Upon receipt store product at 4-8°C. Product is shipped at ambient temperature.
Forma Liquid Suspension
Quantità 5 mL
Product Type Pepsin
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • IMMOBILIZED PEPSIN, 5 ML
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A