Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Intact Protein Standard Mix
Codice prodotto. 15776003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 76 μg
5 x 76 μg
Dimensione della confezione:
76µg
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15776003 1 x 76 μg 76µg
15786003 5 x 76 μg pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15776003 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore A33526
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mass Spectrometer
Product Type Intact Protein Standard Mix
Product Line Pierce
Content And Storage 1 vial, store at -5 to -30°C
Shipping Condition Wet Ice
Tipo di prodotto finale Intact Proteins
Workflow Step Calibration
Quantità 1 x 76 μg
Forma Powder