Descrizione
Get rapid carboxymethylation of reduced cysteine residues with Thermo Scientific™ Pierce™ Iodoacetic Acid and Iodoacetamide.
Iodoacetic Acid (IAA) can react with several protein functional groups but is typically used for specific S-carboxymethylation of sulfhydryls (reduced cysteines).
Iodoacetic acid reacts with sulfhydryls on cysteines, imidazolyl side chain nitrogens of histidines, the thioether of methionine and the primary amine group of lysines.The rate of reaction and specificity is dependent on the ionization level, which can be manipulated by the pH of the reaction condition.
Highlights:
Iodoacetic acid reacts with sulfhydryls on cysteines, imidazolyl side chain nitrogens of histidines, the thioether of methionine and the primary amine group of lysines.The rate of reaction and specificity is dependent on the ionization level, which can be manipulated by the pH of the reaction condition.
Highlights:
- React at slightly alkaline pH for specific S-carboxymethylation of free sulfhydryls
- React at low pH for specific carboxymethylation of methionines
- React at high pH to favor carboxymethylation of histidines and lysines
- Methylate reduced cysteine peptide fragments in protease digests for mass spectrometry
Specifica
Specifica
| Chemical Reactivity | Thiol |
| Descrizione | Iodoacetic Acid |
| Content And Storage | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C. |
| Label or Dye | Unreactive Group |
| Tipo di etichetta | Blocking Groups |
| Linea di prodotti | Pierce |
| Spacer | Short (<10 Å) |
| Forma | Powder |
| Quantità | 500 mg |
| Solubilità | Water |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pierce Iodoacetic Acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: IODO ACETIC ACID