Learn More
Thermo Scientific™ Tampone per campione non riducente Pierce™ LDS 4X
Codice prodotto. 10725566 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10725566 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10725566 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 84788
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Nonreducing lithium dodecyl sulfate sample loading buffer, a unique alternative to homemade and other commercial gel-loading dyes.
Thermo Scientific™ Pierce LDS Sample Loading Buffer (4X) is a nonreducing lithium dodecyl sulfate sample loading buffer optimized for use with Pierce Protein SDS-PAGE Gels.
LDS Sample Buffer, Non-Reducing (4X) is a convenient sample buffer for use in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). The buffer contains coomassie dye, enabling visualization of the electrophoretic progress by the location of the dye front. The LDS Sample Buffer, Non-Reducing (4X) may be used in denaturing gels and is compatible with both Coomassie and silver staining and Western blotting applications.
Highlights:
  • Concentrated – 4X formulation provides more versatility than traditional 2X buffers
  • Nonreducing – ready to use for non-reducing SDS-PAGE, or the preferred type and amount of reducing agent (e.g., DTT) can be added to produce reducing conditions
  • SDS alternative – lithium dodecyl sulfate (LDS) replaces sodium dodecyl sulfate (SDS) of traditional loading buffers but functions equally well
  • Physiologic pH – buffered with triethanolamine (pH 7.6) rather than Tris (pH 6.8)
  • Lane marker dyes – includes trace amounts of phenol red and coomassie G250 as visible markers of the dye front
  • Convenient – stable at room temperature, enabling storage at the bench where electrophoresis is performed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Upon receipt store at room temperature.
Tampone Tamponi di caricamento campioni
Concentrazione 4X
Gel Type SDS-PAGE
Compatibilità gel SDS-PAGE Gels
Quantità 5 mL
Product Line Pierce
Product Type LDS Sample Buffer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • LDS SAMPLE BUFFER NON-REDUCING
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethanolamine, Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, Hydrogen chloride